Hierro ≥99.995% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

11442.DJEA 259 EUR
11442.DJ 11442.DO 11442.HT
Hierro ≥99.995% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Hierro

Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.155g/mm MDL No.: MFCD00010999

Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR