Estaño ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

11459.FIEA 85.5 EUR
11459.FI 11459.GH
Estaño ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Estaño

Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862

Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR