VWR® PUREImage, Papel para salas limpias
Proveedor: VWR Collection
115-0149EA 235 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Papel para salas limpias
Papeles
El papel para salas limpias está diseñado para su uso en salas limpias, donde es fundamental la prevención de la contaminación por productos químicos y partículas.
  • Alta resistencia a la rotura y excelente resistencia térmica que proporcionan resultados mejorados de copia e impresión
  • Tecnología de encuadernación de PE proporciona un mínimo contenido de partículas, restos no volátiles e iones extraíbles
  • La técnica exclusiva de corte de precisión garantiza la limpieza y un tamaño uniforme
  • Las cintas de papel se limpian por ambos lados antes de cortarlas