VWR®, Alfombras ergonómicas, Basic Bubble y Basic Smooth
Proveedor: VWR Collection
115-1170EA 216 EUR
115-1170 115-1159 115-1171 115-1169 115-1168 115-1167 115-1166 115-1165 115-1164 115-1163 115-1160 115-1174 115-1158 115-1157 115-1156 115-1155 115-1154 115-1153 115-1152 115-1151 115-1150 115-1161 115-1172 115-1173 115-1179 115-1178 115-1177 115-1176 115-1175 115-1149 115-1217 115-1228 115-1227 115-1226 115-1225 115-1224 115-1223 115-1222 115-1221 115-1220 115-1206 115-1218 115-1231 115-1216 115-1215 115-1214 115-1212 115-1211 115-1210 115-1209 115-1208 115-1219 115-1241 115-1257 115-1256 115-1255 115-1254 115-1249 115-1248 115-1247 115-1246 115-1245 115-1244 115-1229 115-1242 115-1230 115-1240 115-1239 115-1238 115-1237 115-1236 115-1235 115-1234 115-1233 115-1232 115-1205 115-1243 115-1207 115-1182 115-1258 115-1192 115-1204 115-1203 115-1202 115-1201 115-1200 115-1199 115-1198 115-1197 115-1196 115-1195 115-1180 115-1191 115-1193 115-1181 115-1190 115-1189 115-1188 115-1187 115-1186 115-1185 115-1184 115-1183
VWR®, Alfombras ergonómicas, Basic Bubble y Basic Smooth
Alfombrillas Alfombrillas antifatiga
Estas alfombras, fabricadas con poliuretano de baja densidad, son ergonómicas y reducen la fatiga. Las alfombras de burbujas, diseñadas para lugares secos y no críticos, reducen el riesgo de tropiezos, dolores corporales, problemas de calidad y bajas laborales. Las alfombras lisas son idóneas para ambientes secos y no críticos en los que se combinan las áreas de trabajo con personal de pie y sentado o en las que se utilizan carros o carritos.
  • Los bordes en chaflán nunca se curvan, por lo que se eliminan los riesgos de tropiezo
  • Cualquier tamaño o forma será