Dispensadores de toallitas y paños, Tork W1 / W2 / W3 / W4
Proveedor: Essity
207210 652000 652008 652100 652108 653000 653008 654000 654008
115-0335EA 50.6 EUR
115-0335 115-1265 115-1399 115-1266 115-1400 115-1267 115-1268 115-1269 115-1401
Dispensadores de toallitas y paños, Tork W1 / W2 / W3 / W4
Dispensadores de toallitas y paños
W1: Los dispensadores Tork Performance para rollos grandes son dispensadores con diseño ergonómico con perforaciones seguras y fiables que se carga fácilmente y de construcción muy estable, lo cual es importante en muchos entornos industriales. El soporte para suelo es móvil y fácil de transportar gracias a sus ruedas blandas. El soporte de pared permite ahorrar espacio al dejar espacio libre en el suelo.
- Dientes reforzados con fibra de vidrio
- Resistente y de larga duración debido a su fabricación metálica robusta.
- Para rollos de papel grandes
W2: El sistema W2 del elegante dispensadorMore Product Information