Toallas de mano en rollo o dobladas, Tork
Proveedor: Essity
290016 290076 100297 290067 100288 290068 100278 290163 290179 290190 290059 150299
115-0225EA 110 EUR
115-0225 115-0325 115-3108 115-1398 115-1575 115-1363 115-1574 115-1726 115-1439 115-1634 115-1937 115-1941
Toallas de mano en rollo o dobladas, Tork
Toallitas Toallitas y toallas desechables Toallas de papel
Sistemas de toallas dobladas, plegadas en Z y en C y rollos de toallas de manos para dispensadores Tork, disponibles en diversos grados de calidad.
  • Tork Premium: calidad extrasuave para las tareas de limpieza más exigentes (con un absorción mejor y más rápida que otra toallas y toallitas)
  • Tork Advanced: paños y toallitas de rendimiento mejorado que cumplen o exceden los requisitos básicos (con buena absorción, brillo y resistencia)
  • Tork Universal: paños y toallitas de calidad estándar para necesidades básicas
Toallitas desechables en rollo paraMore Product Information