Toallitas para tareas delicadas, Kimtech ™ Science
Proveedor: KIMBERLY CLARK
7551 7552 7552_CH 7551_CH 7557 7558
115-2029EA 507 EUR
115-2029 115-2221 115-2093 KIMB7551_CH 115-2074 115-2075
Toallitas para tareas delicadas, Kimtech ™ Science
Toallitas Toallitas y toallas desechables Toallitas de papel para tareas delicadas
Estas toallitas de alta calidad, hechas de fibra 100% pura, son adecuadas para una variedad de tareas de limpieza de precisión, como la limpieza de delicados artículos de vidrio, equipos y superficies. También son adecuados para limpiar líquidos y polvo, y están equipados con dispensación antiestática para reducir la pelusa y la descarga antiestática.
  • Toallitas ligeras
  • Baja absorción de pelusas para aplicaciones y superficies delicadas.
  • Químicamente inerte y antiestático
  • Se suministra en una caja emergente higiénica y fácil de usar para una dispensación