Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 1.0 mm

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

11513.FF 11513.FI
11513.FFEA 2540 EUR
11513.FF 11513.FI
Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 1.0 mm
Palladium

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈7.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167

Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR