Rodio, láminas, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11524.FF 11524.FI
11524.FFEA 1470 EUR
11524.FF 11524.FI
Rodio, láminas, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Rodio
Formula: Rh
Pto. Ebullición: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1960 °C
Densidad: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Índice Merck: 12,08353