≥98.0% ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Potasio fosfato disódico

11593.30 11593.A1 11593.A7
11593.30EA 55.5 EUR
11593.30 11593.A1 11593.A7
≥98.0% ACS
di-Potasio hidrogenofosfato

Purity: 98.0% min CAS No.: 7758-11-4 Molecular Formula: HK2O4P Formula Weight: 174.18 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00011383

Formula: K₂HPO₄
Pto. de fusión: 340 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 14,7658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR