Sodio perclorato, anhidro 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11623.22 11623.36
11623.22EA 55.3 EUR
11623.22 11623.36
Sodio perclorato, anhidro 98.0-102.0% ACS
Sodio perclorato
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7601-89-0 Molecular Formula: NaClO4 Formula Weight: 122.46 Physical Form: Crystalline Density: 2.50 Melting Point: 482° dec. Merck Reference: 14,8653 UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00003480
Formula: ClNaO₄
Pto. de fusión: 482 °C (desc.)
Densidad: 2,50
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003480
Núm. CAS: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,8653