Platino 1% on gamma alumina, en polvo, hecha por reducción

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Platinium

11797.14 11797.22 11797.06
11797.14EA 371 EUR
11797.14 11797.22 11797.06
Platino 1% on gamma alumina, en polvo, hecha por reducción
Platino

CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: 300m2/g MDL No.: MFCD00011179

Formula: Pt
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR