Solución de lavado ocular
Proveedor: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 16.4 EUR
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Solución de lavado ocular
Suministros de primeros auxilios Estaciones de lavado de ojos
Solución de cloruro sódico (0,9%) estéril en botella de lavado ocular con copa ocular y tapa antipolvo. Ayuda a evitar que cuerpos extraños (como astillas de metal y madera) se adhieran al ojo y causen una lesión ocular grave.
  • El recipiente para los ojos de forma ergonómica se adapta al ojo y permite un enjuague suave y uniforme
  • Botella de 200 ml especialmente adecuada para uso móvil, como en cajas de herramientas o botiquines de primeros auxilios
  • Se puede utilizar para rellenar las estaciones lavaojos Plum
  • No requiere mantenimiento ni limpieza de las