Dióxido de rutenio, anhidro ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 75.2%, Premion®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

11804.02 11804.04 11804.09
11804.02EA 55.8 EUR
11804.02 11804.04 11804.09
Dióxido de rutenio, anhidro ≥99.95% (metals basis) Ru ≥ 75.2%, Premion®
Dióxido de rutenio

Purity: 99.95% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: O2Ru Formula Weight: 133.07 Physical Form: Powder Density: 6.97 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. Solubility: Insoluble in water, acids. Soluble in fused alkalis UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210

Formula: O₂Ru
Pto. de fusión: 1200 °C (subl.)
Densidad: 6,97
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074857
Núm. CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR