Colector de mercurio
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F362500000
121-0200EA 61.2 EUR
121-0200
Colector de mercurio
Materiales para contención de derrames
Recolector de derrames de mercurio. La almohadilla de espuma sirve para absorber las gotas de mercurio.
  • Actúa de manera segura y eficaz ante derrames de mercurio
  • Almacenamiento seguro en contenedor hermético
  • Una malla interior separa el mercurio de la espuma para poder volver a utilizarla inmediatamente