Cianuro de sodio ≥95% ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

12137.36 12137.A3 12137.22
12137.36EA 98.2 EUR
12137.36 12137.A3 12137.22
Cianuro de sodio ≥95% ACS
Cianuro de sodio

Purity: 95% min CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: NaCN Formula Weight: 49.01 Physical Form: Granular Density: 1.61 Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523

Formula: CNNa
Pto. Ebullición: ∼1500 °C
Pto. de fusión: 563 °C
Densidad: 1,61
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003523
Núm. CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,8605

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR