4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica

121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 49.6 EUR
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 99%
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –42.8 °C
Densidad: 0.9385 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004471
Núm. CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3 III
IR: 01-2119473975-21
Índice Merck: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR