Iridio (III) cloruro Ir ≥ 62%, anhidro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

12158.03 12158.06
12158.03EA 590 EUR
12158.03 12158.06
Iridio (III) cloruro Ir ≥ 62%, anhidro
Iridio (III) cloruro

CAS No.: 10025-83-9 Molecular Formula: IrCl3 Formula Weight: 298.56 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to brown Melting Point: 763° dec. Solubility: Insoluble in water, acids, alkalies Merck Reference: 14,5088 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011063

Formula: Cl₃Ir
Pto. de fusión: 763 °C (desc.)
Densidad: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011063
Núm. CAS: 10025-83-9
EINECS: 233-044-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,5088

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR