Cloruro de estroncio, anhidro ≥95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Estroncio cloruro

12202.36 12202.A3
12202.36EA 90.2 EUR
12202.36 12202.A3
Cloruro de estroncio, anhidro ≥95%
Cloruro de estroncio

Purity: 95% CAS No.: 10476-85-4 Molecular Formula: SrCl2 Formula Weight: 158.53 Physical Form: Powder Density: 3.052 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 873° Boiling Point: 1250° Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00011249

Formula: Cl₂Sr
Pto. Ebullición: 1250 °C
Pto. de fusión: 873 °C
Densidad: 3,052
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011249
Núm. CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Índice Merck: 14,8840

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR