(±)-1,2-Propanodiol, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
12279-1ML-F 12279-5ML-F
12279-1ML-FEA 27 EUR
12279-1ML-F 12279-5ML-F
(±)-1,2-Propanodiol, Supelco®
(±)-1,2-Propanodiol
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 187,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064272
Núm. CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Índice Merck: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64030690e2aa187bd981b8997eec130abe165797&vid=479429a8062338eaedf8207d99f0c46cd7d8d474&prid=web&clid=SAPDAM