Ácido tetracloroaurico hidrato (≥49% Au) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12325.03 12325.06 12325.14 12325.22 AB202976.0005
12325.03EA 214 EUR
12325.03 12325.06 12325.14 12325.22 ABCRAB202976.0005
Ácido tetracloroaurico hidrato (≥49% Au) ≥99.9% (metals basis)
Ácido tetracloroaurico hidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 27988-77-8 Molecular Formula: HAuCl4.xH2O Formula Weight: 339.79(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow-orange UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149903
Formula: HAuCl₄·H₂O
Densidad: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149903
Núm. CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III