Volframio (VI) cloruro ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
12337.06EA 59.4 EUR
12337.06 12337.18 12337.30 12337.09
Volframio (VI) cloruro ≥99%
Volframio (VI) cloruro

Purity: 99% CAS No.: 13283-01-7 Molecular Formula: WCl6 Formula Weight: 396.57 Physical Form: Powder Density: 3.52 Appearance: Purple Odour: Pungent Melting Point: 275° Boiling Point: 346° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011463

Formula: Cl₆W
Pto. Ebullición: 346 °C
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: 3,52
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011463
Núm. CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR