Calcium zirconium oxide ≥99.2% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12344.A1 12344.30
80005157.0001EA 96.2 EUR
80005157.0001 12344.30
Calcium zirconium oxide ≥99.2% (metals basis)
Calcium zirconium oxide
Purity: 99.2% CAS No.: 12013-47-7 Molecular Formula: CaZrO3 Formula Weight: 179.30 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 2550° MDL No.: MFCD00015982
Formula: CaZrO₃
Pto. de fusión: 2550 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015982
Núm. CAS: 12013-47-7
EINECS: 234-586-6