Atrazina, extra puro
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
123542HEA 53.4 EUR
123542H
Atrazina, extra puro
Atrazine
Formula: C₈H₁₄ClN₅
MW: 215,69 g/mol
Pto. Ebullición: 369 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 171…174 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041810
Núm. CAS: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,00902