Aluminio nitrato nonahidrato ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Aluminum nitrate nonahydrate

12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
12360.14EA 43.4 EUR
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
Aluminio nitrato nonahidrato ≥98%
Aluminio nitrato nonahidrato

Purity: 98% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystals Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419

Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Pto. de fusión: 73.5 °C
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR