Calcio nitrato tetrahidrato 99.0-103.0% ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

12364.36 12364.A3
12364.36EA 52.7 EUR
12364.36 12364.A3
Calcio nitrato tetrahidrato 99.0-103.0% ACS
Nitrato de calcio tetrahidrato

Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, and acetone Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604


Manufacturing of other nitrates, fertilizers, matches

Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Pto. Ebullición: 132 °C (desc.)
Pto. de fusión: 42 °C
Densidad: 1,82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,1682

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR