Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

Sinónimos: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate

12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
12837-1KGEA 85.4 EUR
12837-1KG 12837-2.5KG 12837-500G
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 232.59 g/mol
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 2.320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253001
Núm. CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 I

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 98 %
Assay of Cu Min. 26 %
Water insoluble matter Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR