Sulfato de estroncio ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12870.06 12870.14
12870.06EA 105 EUR
12870.06 12870.14
Sulfato de estroncio ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Sulfato de estroncio
Purity: 99.9965% CAS No.: 7759-02-6 Molecular Formula: O4SSr Formula Weight: 183.68 Physical Form: Powder Density: 3.960 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1600° Merck Reference: 14,8848 MDL No.: MFCD00036274
Formula: O₄SSr
Pto. de fusión: 1600 °C
Densidad: 3,960
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036274
Núm. CAS: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2
Índice Merck: 14,8848