Calcio carbonato 99,0 dried basis, T, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Carbonato de calcio
1288-REA 0 EUR
1288-R
Calcio carbonato 99,0 dried basis, T, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calcio carbonato
Powder. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label.
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825
Densidad: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CaCO₃) (dried basis) ≥99.0 %
Insoluble in Dilute HCl ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Ammonium (NH₄) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤1.0 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs