VWR®, Biohazard Bags, PP
Proveedor: VWR Collection
129-0035EA 471 EUR
129-0035 129-0036 129-0037 129-0038 129-0033 129-0034 129-1550 129-1551 129-1552 129-1553 129-1555 129-1554
VWR®, Biohazard Bags, PP
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Estas resistentes bolsas son ideales para desechar desechos biológicamente peligrosos que primero deben esterilizarse en autoclave. PP, 50 µm de espesor.
  • Todas las bolsas son autoclavables hasta 135 °C
  • Disponible con o sin indicador de temperatura
  • El texto del indicador de temperatura es blanco antes del autoclavado y negro después. El texto 'Contents Have Been Autoclaved' indica que la esterilización en autoclave se ha realizado correctamente
  • Rojo brillante para un fácil reconocimiento y etiqueta de riesgo biológico muy visible con el símbolo de