Bolsas para residuos clínicos
Proveedor: Alpha Packaging
121-038
129-0415EA 0 EUR
129-0415
Bolsas para residuos clínicos
Bolsas Bolsas de eliminación de residuos
Bolsas de PP resistente, película, espesor: 50 µm, transparente con letras azules.
  • Permeables al óxido de etileno o autoclavable a 134 °C por 3,5 minutos, a 32 psi y 2,2 bares
  • Con letras azules y símbolo de peligro biológico