VWR®, Bolsas, Twist-Seal
Proveedor: VWR Collection
129-0012EA 297 EUR
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Bolsas, Twist-Seal
Bolsas Bolsas para muestras
LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
  • Estas bolsas proporcionan un envase manejable, seguro y libre de contaminación que garantiza unos resultados fiables de los análisis
  • Libres de RNasa, DNasa, pirógenos y BPA
  • Ofrecen una alternativa económica y eficiente para la toma, envasado y transporte de muestras
  • La lengüeta metálica mantiene la bolsa abierta para su llenado
  • Su único sistema de doblado proporciona un sellado temporal a prueba de fugas
De uso universal para muestras de, por ejemplo, alimentos, líquidos,More Product Information