Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

12967.06 12967.14
12967.06EA 91.3 EUR
12967.06 12967.14
Hierro (II) sulfato heptahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Hierro (II) sulfato heptahidrato

Purity: 99.999% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.897 Appearance: Pale green Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719

Formula: FeSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 64 °C (-6H₂O)
Densidad: 1,897
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149719
Núm. CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Índice Merck: 14,4057

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR