Fluoruro de cinc ≥99.995% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

12986.06 12986.14 12986.22
12986.06EA 91.3 EUR
12986.06 12986.14 12986.22
Fluoruro de cinc ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de cinc

Purity: 99.995% CAS No.: 7783-49-5 Molecular Formula: F2Zn Formula Weight: 103.37 Physical Form: Powder Density: 4.95 Appearance: White Melting Point: 872° Boiling Point: 1500° Merck Reference: 14,10136 MDL No.: MFCD00011298

Formula: F₂Zn
MW: 103.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1500 °C
Pto. de fusión: 872 °C
Densidad: 4.95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011298
Núm. CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,10136

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR