VWR® Peqlab peqGOLD Purificación de Plásmidos, Kit de Miniprep de Plásmidos I
Proveedor: VWR Chemicals
13-6943-00EA 13.8 EUR
13-6943-00
VWR® Peqlab peqGOLD Purificación de Plásmidos, Kit de Miniprep de Plásmidos I
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Plasmid Miniprep Kit I para la extracción fácil, rápida y eficiente de ADN plasmídico de alta pureza. Aísle hasta 30 µg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos bacterianos de 1 a 5 ml en 30 minutos o menos. El ADN plasmídico obtenido con los kits peqGOLD Plasmid Miniprep puede utilizarse directamente para una amplia gama de aplicaciones posteriores.
  • Adecuado para el procesamiento simultáneo de múltiples muestras
  • Cortos tiempos de preparación (<15 minutos)
  • Sin necesidad de extracciones orgánicas ni precipitaciones
  • Degradación enzimática completa de todo el ARN celular
  • Eliminación eficaz de inhibidores enzimáticos y contaminantes
Información de suministro: Cada kit incluye columnas de ADN peqGOLD y tubos de recogida de 2 ml, solución de RNasa A, solución I, II y III, tampón HBC y tampón de lavado de ADN y tampón de elución.