Hierro (III) fluoruro trihidrato

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

13068.18 13068.30
13068.18EA 90.2 EUR
13068.18 13068.30
Hierro (III) fluoruro trihidrato
Hierro (III) fluoruro trihidrato

CAS No.: 15469-38-2 Molecular Formula: FeF3.3H2O Formula Weight: 166.89 (112.84anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white to pale brown Merck Reference: 14,4022 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149718

Formula: F₃Fe·3H₂O
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149718
Núm. CAS: 15469-38-2
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4022

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR