Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

13133.09 13133.18
13133.09EA 128 EUR
13133.09 13133.18
Manganese(II) titanium oxide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) titanium oxide

Purity: 99.9% CAS No.: 12032-74-5 Molecular Formula: MnTiO3 Formula Weight: 150.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 1360° MDL No.: MFCD00016216

Formula: MnTiO₃
MW: 150.84 g/mol
Pto. de fusión: 1360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016216
Núm. CAS: 12032-74-5
EINECS: 234-776-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR