Trisulfuro de digalio ≥99.99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

13387.04 13387.09 13387.02
13387.04EA 164 EUR
13387.04 13387.09 13387.02
Trisulfuro de digalio ≥99.99% (metals basis)
Trisulfuro de digalio

Purity: 99.99% CAS No.: 12024-22-5 Molecular Formula: Ga2S3, may contain small amount of oxide Formula Weight: 235.63 Physical Form: Powder Density: 3.77 Melting Point: 1255° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016106

Formula: Ga₂S₃
Pto. de fusión: 1255 °C
Densidad: 3,77
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016106
Núm. CAS: 12024-22-5
EINECS: 234-692-2
UN: 3260
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR