Litio carbonato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

13418.36 13418.A3 13418.A9
13418.36EA 179 EUR
13418.36 13418.A3 13418.A9
Litio carbonato ≥99%
Litio carbonato

Purity: 99% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310°dec. Solubility: Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084

Formula: Li₂CO₃
Pto. Ebullición: 1310 °C (desc.)
Pto. de fusión: 723 °C
Densidad: 2,11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011084
Núm. CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Índice Merck: 14,5527

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR