Hipoclorito de sodio 6 -14% available chlorine en solución acuosa, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

13440-500ML 13440-6X500ML
13440-500MLEA 82.1 EUR
13440-500ML 13440-6X500ML
Hipoclorito de sodio 6 -14% available chlorine en solución acuosa, Fluka™
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08702

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay of active chlorine 6 - 14 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR