Armarios de seguridad combinados, Tipo 90, K-UB-90
Proveedor: asecos
30365001 30377001 30370001 30358001
135-1944EA 2315 EUR
135-1944 MSGA30377001 MSGA30370001 135-1777
Armarios de seguridad combinados, Tipo 90, K-UB-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad ignífugos, tipo clasificado 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), almacenamiento seguro y aprobado de sustancias peligrosas agresivas e inflamables en áreas de trabajo.
  • Construcción robusta y longevidad: cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Dos compartimentos de almacenamiento separados para el almacenamiento de líquidos inflamables, ácidos y álcalis.
  • Fácil de usar y seguro: la puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición, el interior del gabinete completamente visible - acceso a todos los