Cabinas de flujo laminar Horizontal, serie AEOLUS, Telstar
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1511967 1511968 1511969 1511970
135-2608EA 5040.74 EUR
135-2608 135-2609 135-2610 135-2611
Cabinas de flujo laminar Horizontal, serie AEOLUS, Telstar
Vitrinas de gases y recintos Armarios de flujo laminar
Los modelos Aeolus H, son una serie de cabinas de flujo laminar horizontal de alta calidad para manipular materiales no peligrosos que requieren un entorno libre de partículas. Estas cabinas ofrecen la más alta protección del producto. Las cabinas de flujo laminar horizontal Aeolus H, han sido especialmente diseñados para trabajar en hospitales, farmacias, centros de FIV, control de alimentos, horticultura cultivos in vitro, y también en Industrias electrónica, óptica, micromecánica, plástica, etc. Los sistemas de flujo laminar horizontal permiten operar en condiciones estériles y libres deMore Product Information