Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, MSC-Advantage™
Proveedor: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Cabinas de seguridad microbiológica, clase II, MSC-Advantage™
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
Esta cabina de seguridad biológica combina un diseño inteligente y una utilidad extraordinaria con las mejores opciones de capacidad de uso, fiabilidad y consumo energético. El diseño avanzado de las cabinas de seguridad biológica MSC-Advantage mejora el rendimiento y el mantenimiento generales, aumenta la seguridad y optimiza el servicio y la limpieza. Con tecnología avanzada de motor y flujo de aire interno, las cabinas MSC-Advantage ofrecen capacidad de servicio, funcionamiento y consumo energético óptimos. A máxima velocidad, los motores consumen un 60% menos de energía que las cabinasMore Product Information