Trifluoruro de gadolinio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

13655.14 13655.22
13655.14EA 158 EUR
13655.14 13655.22
Trifluoruro de gadolinio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de gadolinio

Purity: 99.9% CAS No.: 13765-26-9 Molecular Formula: GdF3 Formula Weight: 214.25 Physical Form: Crystalline Density: 7.1 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1231° MDL No.: MFCD00016113

Formula: F₃Gd
Pto. de fusión: 1231 °C
Densidad: 7,1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016113
Núm. CAS: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR