Niobio solución patrón, 1000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

13831.AD 13831.AE 13831.AP
13831.ADEA 56.5 EUR
13831.AD 13831.AE 13831.AP
Niobio solución patrón, 1000 mg/L Nb en ácido fluorhídrico 2% (de NbCl₅) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de niobio

Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011126

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR