Luz para exploración
Proveedor: WALDMANN
D13426000
139-0181EA 318.78 EUR
139-0181
Luz para exploración
Luces Luces para exploración
El sistema del brazo equilibrado con resorte permite una colocación precisa y sin riesgos. El adaptador estándar permite diferentes tipos de montaje. Adecuada para el uso en clínicas, cirujanos veterinarios y médicos.
  • Muy eficaz y flexible
  • Diseño resistente y funcional
  • Fácil de limpiar y desinfectar
  • Superficie lisa, materiales resistentes
  • Bombillas fácilmente sustituibles
Luz para exploración según la norma IEC 60601-2-41.