Germanio (IV) ioduro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetraioduro de germanio, Tetraiodogermano
14009.09 14009.18
14009.09EA 377 EUR
14009.09 14009.18
Germanio (IV) ioduro ≥99.999% (metals basis)
Germanio (IV) ioduro
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-95-8 Molecular Formula: GeI4 Formula Weight: 580.21 Physical Form: -10 Mesh Crystalline Density: 4.32 Melting Point: 146° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016120
Formula: GeI₄
MW: 580.23 g/mol
Pto. Ebullición: 350
Pto. de fusión: 146
Densidad: 4.32
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016120
Núm. CAS: 13450-95-8
EINECS: 236-613-7
UN: 3260
ADR: 8 III