Dióxido de cobalto y litio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
14049.18 14049.30 14049.A1
14049.18EA 89 EUR
14049.18 14049.30 14049.A1
Dióxido de cobalto y litio ≥97%
Dióxido de cobalto y litio
Purity: 97% CAS No.: 12190-79-3 Molecular Formula: LiCoO2 Formula Weight: 97.88 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049786
Formula: CoLiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049786
Núm. CAS: 12190-79-3
EINECS: 235-362-0