Cubiertas de mopa para salas limpias T-Mop™
Proveedor: MICRONOVA
QDT-10 QDT-18 T2-14 T2-18 T6-10 T6-14 T6-18 QDST-10 QDST-14 QDST-18 T6-14IR T6-18IR QDT-14 TAA-18 TAA-14 T612-18 T612-14 T1112-14 T612-18IR TAA12-14 TAA12-18 TAA-18IR T612-14IR T20-14 TMC6-14 QPT-18 QPT-14
129-0539EA 218 EUR
129-0539 129-0541 129-0556 129-0557 129-0558 129-0559 141-0877 MICRQDST-10 129-0627 129-0628 141-0876 141-0878 129-0281 141-0880 141-0879 129-0649 129-0647 MICRT1112-14 MICRT612-18IR MICRTAA12-14 MICRTAA12-18 MICRTAA-18IR MICRT612-14IR MICRT20-14 MICRTMC6-14 MICRQPT-18 MICRQPT-14
Cubiertas de mopa para salas limpias T-Mop™
Mopas
Una serie de cubiertas de mopa en T redondeadas con broches de presión que bajan fácilmente por las paredes, además de limpiar esquinas incómodas, espacios reducidos y debajo de los equipos. Disponible en una gama de tejidos para una limpieza especializada.
  • Esponjas de perfil bajo, con cubierta redondeada
  • Excelentes en todas las superficies de la sala y en el exterior de los equipos
  • Se adaptan fácilmente a rincones incómodos, espacios reducidos y debajo de los equipos
  • Aguantan los desinfectantes fuertes
  • Autoclavable
La selección de tejidos incluye:
More Product Information