Producto neutralizante para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® N

Proveedor: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 165 EUR
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Producto neutralizante para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® N
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
neodisher® N.

  • Concentrado líquido ácido para la neutralización de residuos alcalinos durante el ciclo de limpieza automática principal o para la prelimpieza de ácidos del material de laboratorio
  • Componentes: ácido fosfórico al >30%
  • Dosis: 1 - 2 ml/L para la neutralización y 3 - 4 ml/L para la prelimpieza de ácidos

Components: > 30% phosphoric acid

Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning

Note: The materials are corrosive or irritant and care must be takenMore Product Information
Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR